Learn More
4-Hydroxyphénylacétatide, TRC
Code produit 30398500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398500 5 g 5g
30390812 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30398500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9490455G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-82-0
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Benzeneacetamide, 4-hydroxy-, Acetamide, 2-(p-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzeneacetamide, (4-Hydroxyphenyl)acetamide, (p-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-(p-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 187193, p-(Carbamoylmethyl)phenol
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Poids de la formule 151.0633