Learn More
Acide 4-hydroxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497257 25 g 25g
11407267 100 g 100g
11417267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15018.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans l’acylation des phénols et des amines. Il est également utilisé pour la détermination fluorométrique des enzymes oxydatives.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-38-7
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00004347
Clé InChI XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
CID PubChem 127
ChEBI CHEBI:18101
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 25 g
Beilstein 1448766
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylacetic acid