Learn More
Acide 4-hydroxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522242 1 g Flacon en verre 1g
10744943 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369420010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71597-85-8
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Numéro MDL MFCD01074628
Clé InChI COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
CID PubChem 2734360
Nom IUPAC Acide (4-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L
Poids de la formule 137.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.