Learn More
Acide 4-hydroxyphénylpyruvique, TRC
Code produit 17954185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17954185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949870100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylpyruvic Acid
CAS 156-39-8
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 100 mg
Synonyme (p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic Acid; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 4-Hydroxy-α-oxobenzenepropanoic Acid, HPPA, NSC 100738, NSC 666757; Testacid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-2-oxopropanoïque acide
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423