Learn More
Pentafluorure de 4-hydroxyphénylsulfure, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10822071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10822071 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10822071 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
CAS 774-94-7
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5F5OS
Numéro MDL MFCD03788516
Quantité 1 g
Synonyme 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
Clé InChI XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 220.16
CID PubChem 2779203
Poids de la formule 220.16
Pourcentage de pureté 95%