Learn More
Acide 4-hydroxyphtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487397 100 g 100g
11467397 5 g 5g
11477397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15091.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxyphtalique est utilisé comme précurseur pour préparer de l’acide 3,5-dichloro-4-hydroxyphtalique à l’aide de l’acide acétique aqueux réactif et du chlore. De plus, il est également utilisé comme matériau de départ dans la fabrication du N-(4-carboxyphényl)-4-acétoxyphtalimide.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-35-5
Formule moléculaire C8H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.131
Numéro MDL MFCD00013984
Clé InChI MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
CID PubChem 11881
ChEBI CHEBI:27600
Nom IUPAC Acide4-hydroxyphtalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphthalic acid
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.