Learn More
Acide 4-hydroxyphtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995091 25 g Flacon en verre 25g
10761632 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412130250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-35-5
Formule moléculaire C8H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Clé InChI MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
CID PubChem 11881
ChEBI CHEBI:27600
Nom IUPAC Acide4-hydroxyphtalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphthalic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.0°C to 194.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre