Learn More
Acide 4-hydroxyphtalique, TRC
Code produit 30391443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391443 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9631451G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphthalic acid
CAS 610-35-5
Formule moléculaire C8 H6 O5
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA
Formule InChI InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide4-hydroxyphtalique
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Poids de la formule 182.0215