Learn More
4-Hydroxypipéridine-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxypiperidine-d9 |
| CAS | 1219799-39-9 |
| Formule moléculaire | C5H2D9NO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, 4-Piperidin-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-ol (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D,4D2,5D/hD |
| SMILES | OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])C([2H])C1([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | pipéridine-1,2,2,3,3,4,5,5,6-d9-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.2 |
| Poids de la formule | 110.14 |