Learn More
4’-Hydroxypropiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488196 500 g 500g
11478196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15314.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-70-2
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002361
Clé InChI RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
CID PubChem 6271
ChEBI CHEBI:32352
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxypropiophenone
Point de fusion 148°C to 151°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 500 g
Beilstein 907511
Merck Index 14,7044
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%