Learn More
4-Hydroxyquinazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Hydroxyquinazoline is been used to inhibit PARP (poly(ADP-ribose) synthetase) which catalyzes covalent attachment of the ADP-ribose moiety of NAD+ to various proteins. This compound specifically and potently inhibits PARP-1. 4-HQN demonstrates the ability to decrease activation of transcription factor NFκB and AP-1 in lipopolysaccharide-induced shock. Mechanistic studies indicate that 4-HQN activates PI3-kinase/Akt pathway in the liver, spleen, and lung and down-regulates two elements of the MAP kinase system. Additionally, this agent has been observed to decrease ischemia-reperfusion-induced increase of protein oxidation, single-strand DNA breaks, lipid peroxidation, and mitochondrial reactive oxygen species production in the reperfusion period.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-hydroxyquinazoline est utilisée pour inhiber la PARP (poly[ADP-ribose] synthétase) qui catalyse la liaison covalente de la fraction d’ADP-ribose du NAD+ à diverses protéines. Ce composé inhibe spécifiquement et de façon puissante la PARP-1. Le 4-HQN démontre sa capacité à diminuer l’activation du facteur de transcription NFκB and AP-1 dans le choc induit par le lipopolysaccharide. Les études mécanistes indiquent que 4-HQN active la voie PI3-kinase/Akt dans le foie, la rate et les poumons et régule par le bas deux éléments du système MAP kinase. De plus, il a été démontré que cet agent diminue l’augmentation induite par l’ischémie-reperfusion de l’oxydation des protéines, les ruptures d’ADN simple brin, la peroxydation des lipides et la production d’espèces réactives à l’oxygène mitochondriales pendant la période de reperfusion.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (100 mM), l’éthanol, le méthanol et l’eau (10 mM).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxyquinazoline |
| Point de fusion | 216°C to 219°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 118473 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO (100 mM),ethanol,methanol,and water (10 mM). |
| Poids de la formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 4-Hydroxyquinazoline
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Quinazolin-4(1H)-one