Learn More
4-Hydroxyquinazoline, TRC
Code produit 30400813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400813 5 g 5g
30397716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9414155G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyquinazoline
CAS 491-36-1
Formule moléculaire C8 H6 N2 O
Quantité 5 g
Synonyme 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1N=CNC=2C=CC=CC12
Nom IUPAC quinazoline-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Poids de la formule 146.048