Learn More
Acide 4-hydroxyquinoléine-2-carboxylique, hydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10755191 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10755191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Note relative au nom 98%
CAS 345909-35-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 275.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7NO3
Numéro MDL MFCD00149476
Quantité 1 g
Beilstein 22, 230
Merck Index 14, 5327
Synonyme 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
Clé InChI HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Nom IUPAC Acide 4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
CID PubChem 18530299
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.