Learn More
4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Code produit 16467218
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467218 10 mg
16463556 25 mg
16439747 5 mg
16463237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16467218 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16950
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxytamoxifen
CAS 68047-06-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H29NO2
Quantité 10 mg
Synonyme (Z)-4-Hydroxytamoxifen trans-4-Hydroxytamoxifen (Z)-Afimoxifene
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (129.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 20 mg/mL (51.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3.[(Z)]
Poids moléculaire (g/mol) 387.51
Poids de la formule 387.51
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death