Learn More
4-hydroxythiobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475537
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475537 25 g 25g
15465537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32780.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25984-63-8 | C7H7NOS | 153.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25984-63-8
Formule moléculaire C7H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD04973332
Clé InChI DOCQBKMMNPJLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxythiobenzamide, 4-hydroxybenzothioamide, 4-hydroxy thiobenzamide, 4-hydroxybenzene-1-carbothioamide, 4-hydroxybenzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-thiobenzamide, 4-aminothioxomethyl phenol, 4-amino sulfanyl methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, p-hydroxythiobenzamide
CID PubChem 5706487
Nom IUPAC 4-[amino(sulfanyl) méthylidène] cyclohexa-2,5-dié-1-one
SMILES NC(S)=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxythiobenzamide
Point de fusion 181°C to 185°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 153.2
Pourcentage de pureté 98%