Learn More
4-Hydroxythiobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxythiobenzamide |
| CAS | 25984-63-8 |
| Formule moléculaire | C7H7NOS |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | p-Hydroxythio-benzamide, 4-Hydroxybenzenecarbothioamide, 4-Hydroxybenzenethiocarboxamide, 4-Hydroxybenzothioamide, 4-Hydroxythiobenzamide, p-Hydroxythiobenzamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NOS/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=S)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxybenzènecarbothioamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.2 |
| Poids de la formule | 153.0248 |