Learn More
4-hydroxythiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381577 25 g 25g
11371577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04429.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
4-Hydroxythiophenol is used to improve charge separation in PbSe quantum dots (QDs) as sensitizers for TiO2. It helps in the activation of neocarzinostatin-chromophore. Also used as a resin monomer in the study of the different gold nanocrystal core-resin shell structures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-hydroxythiophénol est utilisé pour améliorer la séparation de charge des points quantiques (QD) du PBSE en tant que sensibilisateurs pour le TiO2. Il favorise l’activation du néocarzinostatine-chromophore. Également utilisé comme monomère résine dans l’étude des différentes structures noyau/enveloppe en résine des nanocristaux d’or
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à 4°C. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-89-8
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00004850
Clé InChI BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
CID PubChem 240147
Nom IUPAC 4-sulfanylphénol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxythiophenol
Point de fusion 33°C to 37°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2039306
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 97%