Learn More
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31031903
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031903 5 g
31021068 25 g
31020904 100 mg
31019248 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31031903 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116385g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
Formule moléculaire C9H8N2O
Numéro MDL MFCD00005281
Quantité 5 g
SMILES OC1=CC=C(N2C=CN=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté 95%