Learn More
4-Indolyl Acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31109860
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109860 100 g
31106559 10 g
31100082 5 g
31109548 500 g
31100652 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31109860 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12867100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Indolyl Acetate
CAS 5585-96-6
Formule moléculaire C10H9NO2
Numéro MDL MFCD00010678
Quantité 100 g
SMILES CC(=O)OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Pourcentage de pureté 98%