Learn More
4-iodo-1,2-dimethylbenzene, Thermo Scientific™
Code produit 11320847
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11320847 50 g 50g
10630025 10 g 10g
10103174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320847 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00311EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 31599-61-8
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.064
Numéro MDL MFCD00040989
Clé InChI CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
CID PubChem 141646
Nom IUPAC 4-iodo-1,2-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-o-xylene
% min. CAS 97.0
Densité 1.6300g/mL
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 232.06
Pourcentage de pureté 97%