Learn More
4-Iodo-1-tritylimidazole, TRC
Code produit 30407074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407074 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI724850500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Formule moléculaire C22H17IN2
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Formule InChI InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 4-iodo-1-tritylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 436.29
Poids de la formule 436.0436