Learn More
4-Iodo-1-tritylimidazole, TRC
Code produit 30407678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407678 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7248502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-1-tritylimidazole
CAS 96797-15-8
Formule moléculaire C22H17IN2
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
Formule InChI InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 4-iodo-1-tritylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 436.29
Poids de la formule 436.0436
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.