Learn More
4-iodo-1H-pyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422838 5 g 5g
15412838 1 g 1g
15432838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56369.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.975 g/mol
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-iodopyazole a été utilisé dans une synthèse médiée par l’indium d’hétérobiaryles. Il subit l’iodation en présence d’iode et d’hydroxyde d’ammonium pour produire 3,4-di-iodo- et 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3469-69-0
Formule moléculaire C3H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 193.975
Numéro MDL MFCD00005244
Clé InChI LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
CID PubChem 77022
ChEBI CHEBI:45260
Nom IUPAC 4-iodo-1H-pyrazole
SMILES C1=C(C=NN1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-1H-pyrazole
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 193.97
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-1H-pyrazole