Learn More
4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10100592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10100592 250 mg 250mg
10394132 1 g 1g
10396914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10100592 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09111CB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 352018-95-2
Formule moléculaire C6H3IN2S
Poids moléculaire (g/mol) 262.07
Numéro MDL MFCD02681904
Clé InChI ROPRWVSWECJQIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-iodo, 4-iodo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-iodanyl-2,1,3-benzothiadiazole, 4-iodobenzo c 1,2,5-thiadiazole, 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
CID PubChem 2776287
Nom IUPAC 4-iodo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES IC1=CC=CC2=NSN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 262.07
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-2,1,3-benzothiadiazole