Learn More
4-iodo-2,6-diméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10533242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10533242 1 g 1g
10262362 10 g 10g
10101322 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00223DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 10570-67-9
Formule moléculaire C8H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 248.06
Numéro MDL MFCD00094415
Clé InChI HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
CID PubChem 555318
Nom IUPAC 4-iodo-2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.06
Pourcentage de pureté 97%