Learn More
4-Iodo-2,6-diméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468687 10 g 10g
11458687 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19840.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10570-67-9 | C8H9IO | 248.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10570-67-9
Formule moléculaire C8H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 248.06
Numéro MDL MFCD00094415
Clé InChI HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
CID PubChem 555318
Nom IUPAC 4-iodo-2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2,6-dimethylphenol
Point de fusion 96°C to 101°C
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 248.06
Pourcentage de pureté 97%