Learn More
4-iodo-2-méthyl-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Code produit 10513232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513232 1 g Flacon en verre ambré 1g
10406862 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10513232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00831DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 73746-45-9
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.00
Numéro MDL MFCD02684335
Clé InChI SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794623
Nom IUPAC 5-iodo-2-méthyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Poids de la formule 208.0016