Learn More
4-Iodo-2-nitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468527 25 g 25g
11458527 5 g 5g
11478527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18607.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 41252-97-5 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
4-Iodo-2-nitrotoluene is used to produce 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indole at the temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-iodo-2-nitrotoluène est utilisé pour produire 3-(4-méthyl-3-nitro-phényl)-1H-indole à la température de 40°C.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41252-97-5
Formule moléculaire C7H6INO2
Poids moléculaire (g/mol) 263.034
Numéro MDL MFCD00051090
Clé InChI QLMRDNPXYNJQMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-2-nitrotoluene, benzene, 4-iodo-1-methyl-2-nitro, pubchem15938, 2-nitro-4-iodotoluene, acmc-1apfk, maybridge1_008109, ksc493s9d, 4-iodo-1-methyl-2-nitro-benzene
CID PubChem 170481
Nom IUPAC 4-iodo-1-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2-nitrotoluene
Point de fusion 58°C to 62°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 263.03
Pourcentage de pureté 97%