Learn More
4-Iodo-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 101066-87-9 |
| Formule moléculaire | C8H3F3IN |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N |
| Nom IUPAC | 4-iodo-2-(trifluorométhyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.02 |
| Poids de la formule | 296.9262 |