Learn More
4-iodo-3,5-diméthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11428747
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428747 1 g 1g
11438747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19911.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10557-85-4
Formule moléculaire C5H6INO
Poids moléculaire (g/mol) 223.01
Numéro MDL MFCD00173743
Clé InChI NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-3,5-dimethyl, 4-iodo-3,5-dimethyl-isoxazole, 3,5-dimethyl-4-iodoisorazole, pubchem3546, buttpark 97\06-60, acmc-2098gw, ksc496a2p, 3.5-dimethyl-4-iodoisorazole
CID PubChem 613883
Nom IUPAC 4-iodo-3,5-diméthyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(I)C(C)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole
Point de fusion 51°C to 55°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 223.01
Pourcentage de pureté 97%