Learn More
4-iodo-3-méthyl-5-phénylisoxazole,-méthyl--phénylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10478182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478182 1 g Flacon en verre ambré 1g
10089111 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10478182 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 16114-53-7
Formule moléculaire C10H8INO
Poids moléculaire (g/mol) 285.084
Numéro MDL MFCD03086126
Clé InChI RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole, isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl, 3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene
CID PubChem 2776520
Nom IUPAC 4-iodo-3-méthyl-5-phényl-1,2-oxazole
SMILES CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 285.08
Pourcentage de pureté 97%