Learn More
4-iodo-3-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10603573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603573 5 g Flacon en verre 5g
10282752 25 g Flacon en verre 25g
10433595 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10603573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357800050
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4949-69-3 | C7H8IN | 233.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4949-69-3
Numéro MDL MFCD01569451
Clé InChI UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
CID PubChem 2734275
Nom IUPAC 4-iodo-3-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-3-methylaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 55°C
Couleur Beige-marron à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H8IN
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 233.05
Poids de la formule 233.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodo-3-methylaniline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.