Learn More
4-Iodo-3-nitroanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322587 5 g 5g
11332587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11714.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58755-70-7
Formule moléculaire C7H6INO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.033
Numéro MDL MFCD00024195
Clé InChI JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
CID PubChem 292659
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-3-nitroanisole
Point de fusion 60°C to 63°C
Quantité 5 g
Beilstein 2365592
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 279.04
Pourcentage de pureté ≥98%