Learn More
4-iodo-3-nitrotoluène, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10459052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10459052 5 g Flacon en verre 5g
1 options
Code produit. 10459052
Marque: Thermo Scientific Acros 326300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-3-nitrotoluene
Note relative au nom 97%
CAS 5326-39-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 54°C
Couleur Orange à marron
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6INO2
Numéro MDL MFCD00024196
Quantité 5 g
Synonyme 4-iodo-3-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl-2-nitro, 3-nitro-4-iodotoluol, 3-nitro-4-iodotoluene, pubchem4550, acmc-209l5f, ksc597g8t, 4-jod-3-nitro-1-methylbenzol, 1-iodo-4-methyl-2-nitro-benzene
Clé InChI DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(I)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthyl-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 263.03
CID PubChem 138455
Poids de la formule 263.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre brillante