Learn More
4-iodo-5-méthyl-3-phénylisoxazole,-méthyl--phénylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10582842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582842 10 g 10g
10049201 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00511EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31295-66-6
Formule moléculaire C10H8INO
Poids moléculaire (g/mol) 285.084
Numéro MDL MFCD02681888
Clé InChI DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
CID PubChem 2776150
Nom IUPAC 4-iodo-5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 285.08
Pourcentage de pureté 97%