Learn More
4-iodo-5-méthyl-isoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10187942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10187942 250 mg -
10351243 1 g 1g
10789215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10187942 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26311CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 7064-38-2
Formule moléculaire C28H36N4O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 588.74
Numéro MDL MFCD06411541
Clé InChI GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonyme 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
CID PubChem 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 4-iodo-5-méthyl-1,2-oxazole
Poids de la formule 208.98
Pourcentage de pureté 97%