Learn More
4-iodo-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458457
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458457 5 g 5g
15468457 250 mg 250mg
15448457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51979.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24250-85-9 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-iodo-L-phénylalanine peut être utilisé dans l’ingénierie des protéines comme modèle d’acide aminé α non naturel pour modifier la composition primaire des acides aminés via le codon Opal (UGA).
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24250-85-9
Formule moléculaire C9H10INO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.09
Numéro MDL MFCD00002602
Clé InChI PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 4-iodo-l-phenylalanine, 4-iodophenylalanine, l-4-iodophenylalanine, iodo-phenylalanine, p-iodo-l-phenylalanine, p-iodophenylalanine, s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, h-phe 4-i-oh, phenylalanine, 4-iodo
CID PubChem 134497
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-iodophényle)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-L-phenylalanine
Beilstein 4411317
Informations sur la solubilité Partly miscible with water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 291.09
Rotation optique −6.5° (c=1 in Acetic Acid:Water (4:1))
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté 95%