Learn More
4-Iodo-m-xylene, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10784943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10784943 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10784943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412500050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4214-28-2
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD00013706
Clé InChI BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
CID PubChem 77885
Nom IUPAC 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-m-xylene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 5 g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 232.06
Pourcentage de pureté ≥94%