Learn More
4-iodo-m-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482908
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482908 50 g 50g
11472908 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16878.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4214-28-2 | C8H9I | 232.06 g/mol
4-Iodo-m-xylene is a reactant used in the preparation of paralog-selective Hsp90 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-iodo-m-xylène est un réactif utilisé dans la préparation d’inhibiteurs sélectifs paralogues de la protéine Hsp90.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4214-28-2
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD00013706
Clé InChI BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
CID PubChem 77885
Nom IUPAC 1-iodo-2,4-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-m-xylene
Densité 1.628
Quantité 50 g
Indice de réfraction 1.598
Beilstein 1422602
Point d’ébullition 231°C to 232°C
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 98%