Learn More
4-Iodo-o-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431689 5 g 5g
15441689 250 mg 250mg
15421689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64469.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21304-38-1 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It is employed in the synthesis of N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse des acides N-(benzimidazol-2-ylméthyl)iminodiacétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart de la lumière, des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21304-38-1
Formule moléculaire C6H7IN2
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Numéro MDL MFCD08669466
Clé InChI FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
CID PubChem 11207049
Nom IUPAC 4-iodobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-o-phenylenediamine
Point de fusion 73°C to 77°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2716284
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide