Learn More
4-Iodo-o-xylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490753
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490753 10 g 10g
11400763 50 g 50g
11410763 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13232.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31599-61-8 | C8H9I | 232.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31599-61-8
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.064
Numéro MDL MFCD00040989
Clé InChI CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-iodobenzene, benzene, 4-iodo-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyliodobenzene, 1-iodo-3,4-dimethylbenzene, 4-iodo-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-iodobenzene, 4-iodo-orthoxylene, 4-iodo-0-xylene, pubchem3105
CID PubChem 141646
Nom IUPAC 4-iodo-1,2-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)I)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-o-xylene
Densité 1.633
Quantité 10 g
Indice de réfraction 1.602
Beilstein 1905729
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté ≥98%