Learn More
4’-iodoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10470141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470141 25 g Flacon en verre 25g
10415755 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278890250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13329-40-3
Formule moléculaire C8H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 246.05
Numéro MDL MFCD00045320
Clé InChI JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
CID PubChem 72869
Nom IUPAC 1-(4-iodophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Iodoacetophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82.0°C to 89.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4C(O)CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Iodoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.