Learn More
4-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495027 250 g -
11485027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21936.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219.025 g/mol
4-dehydroanilinium ion, a stable distonic isomer of ionized aniline, by collision-activated dissociation of protonated 4-iodoaniline. Palladium-catalyzed carbonylation of 4-iodoaniline gave the corresponding four- armed star polybenzamides. 4-Iodoaniline is a iodine substituted aniline that is widely used as chemical intermediates in the manufacturing of dyes and drugs. 4-Iodoaniline was used to prepare phenyl functionalized graphene oxide (I-Ph-GO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ion 4-déhydroanilinium, un isomère distonique stable de l’aniline ionisée, par dissociation activée par collision du composé 4-iodoaniline protonée. La carbonylation du composé 4-iodoaniline catalysée par le palladium a produit les polybenzamides en forme d’étoiles à quatre bras correspondants. Le composé 4-iodoaniline est une aniline à substitution d’iode qui est largement utilisée comme intermédiaire chimique dans la fabrication de colorants et de médicaments. Le composé 4-iodoaniline a été utilisé pour préparer l’oxyde de graphène fonctionnalisé par le phényle (I-Ph-GO).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-37-4
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.025
Numéro MDL MFCD00007848
Clé InChI VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
CID PubChem 10893
Nom IUPAC 4-iodoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodoaniline
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 250 g
Beilstein 774101
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5027
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté 98%