Learn More
4-iodoanisole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460113 25 g -
11470113 100 g 100g
11480113 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12144.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
4-Iodoanisole is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’4-iodoanisole est utilisé dans une large gamme d’applications médicales industrielles ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques à cristaux liquides [LCD]. Les dérivés de l’iode sont également utilisés comme blocs de construction organiques, réactifs analytiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-62-8
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.036
Numéro MDL MFCD00001056
Clé InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
CID PubChem 69676
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodoanisole
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1906692
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,chloroform.
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté ≥98%