Learn More
4-iodoanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10113360 25 g Flacon en verre 25g
10031160 100 g Flacon en verre 100g
11964711 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10113360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122320250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-62-8
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Clé InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
CID PubChem 69676
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodoanisole
Point de fusion 46.0°C to 51.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 237.0°C (726.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4OCH3
Quantité 25 g
Beilstein 06,208
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux