Learn More
4-Iodoanisole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodoanisole |
| CAS | 696-62-8 |
| Formule moléculaire | C7H7IO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(I)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-iodo-4-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.03 |
| Poids de la formule | 233.9542 |