Learn More
Acide 4-iodobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477997 1 g 1g
15487997 5 g 5g
15497997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51119.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5122-99-6
Formule moléculaire C6H6BIO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.83
Numéro MDL MFCD01319014
Clé InChI PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
CID PubChem 151254
Nom IUPAC Acide4-iodophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 247.83
Pourcentage de pureté 97%