Learn More
Acide 4-iodobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469602 250 g 250g
11449602 10 g 10g
11459602 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469602 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10730.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
4-Iodobenzoic acid was used in the synthesis of [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ that helps in the cleavage of a variety of alkenes. It is is used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-iodobenzoïque a été utilisé dans la synthèse du [hydroxy(4-carboxyphényl)iodonium]ion in situ qui aide au clivage d’une variété d’alcènes. Il est utilisé comme agent anti-infectieux, agent de contraception et milieu de contraste de rayons X pour la radiologie diagnostique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-58-9
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.02
Numéro MDL MFCD00002533
Clé InChI GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
CID PubChem 12085
Nom IUPAC Acide 4-iodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzoic acid
Point de fusion ∼265°C (decomposition)
Densité 2.18
Quantité 250 g
Beilstein 1860232
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Partly miscible with water. Soluble in alcohol & ether.
Poids de la formule 248.02
Pourcentage de pureté 97%