Learn More
Acide 4-iodobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744261 50 g Flacon en verre -
10552901 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124480500
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-58-9
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.02
Numéro MDL MFCD00002533
Clé InChI GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
CID PubChem 12085
Nom IUPAC Acide 4-iodobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270°C to 274°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4COOH
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Poids de la formule 248.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre