Learn More
4-Iodobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426137
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11426137 100 g 100g
11406137 5 g 5g
11416137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25104.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3058-39-7 | C7H4IN | 229.02 g/mol
4-Iodobenzonitrile is used in organic synthesis. It is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-L’iodobenzonitrile est utilisé dans la synthèse organique. Il est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3058-39-7
Formule moléculaire C7H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 229.02
Numéro MDL MFCD00051310
Clé InChI XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
CID PubChem 76467
Nom IUPAC 4-iodobenzonitrile
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzonitrile
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.02
Pourcentage de pureté 98%